Få mere at vide
Zardaverine, MedChemExpress
Beskrivelse
Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zardaverine |
| CAS | 101975-10-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H10F2N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=CC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OC)=C2)=NN1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.22 |
| Formel vægt | 268.22 |
| Vis mere |