Få mere at vide
(±)-Zanubrutinib, MedChemExpress
Beskrivelse
(±)-Zanubrutinib ((±)-BGB-3111) is a potent, selective and orally available Bruton's tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Zanubrutinib |
| CAS | 1633350-06-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H29N5O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (±)-BGB-3111 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (63.62 mM) ∣Ethanol : ≥ 10 mg/mL (21.21 mM) |
| SMIL | NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C(C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.55 |
| Vis mere |