missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Zanubrutinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Zanubrutinib (BGB-3111) is a selective Bruton tyrosine kinase (Btk) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zanubrutinib |
| CAS | 1691249-45-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H29N5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BGB-3111 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (424.13 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | NC(C1=C2N(N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@H](C5CCN(C(C=C)=O)CC5)CCN2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.55 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?