Få mere at vide
(Z)-Tetrachlorvinphos, TRC
Artikelnummer. 30422346
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422346 25 mg
30413678 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30422346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29230525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22248-79-9
Molekylær formel C10 H9 Cl4 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 363.8992561
Synonym Phosphoric acid, (1Z)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, (Z)-, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)vinyl dimethyl ester, (Z)- (8CI), (Z)-Tetrachlorovinphos, CVMP, Debantic, Gardicide, Gardona, Rabon, Rabond, SD 8447, Stirofos, Stirophos, Stitifos, Tetrachlorvinfos, Tetrachlorvinphos, Vinfos, cis-Gardona
IUPAC navn [(Z)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl] dimethyl phosphate
SMIL COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)\c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrachlorvinphos
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
Formel vægt 363.8993