missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-Tetrachlorvinphos, TRC

Artikelnummer. 30413678
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413678 5 mg
30422346 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30413678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2923055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22248-79-9
Molekylær formel C10 H9 Cl4 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 363.8992561
Synonym Phosphoric acid, (1Z)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, (Z)-, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)vinyl dimethyl ester, (Z)- (8CI), (Z)-Tetrachlorovinphos, CVMP, Debantic, Gardicide, Gardona, Rabon, Rabond, SD 8447, Stirofos, Stirophos, Stitifos, Tetrachlorvinfos, Tetrachlorvinphos, Vinfos, cis-Gardona
IUPAC navn [(Z)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)ethenyl] dimethyl phosphate
SMIL COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)\c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrachlorvinphos
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
Formel vægt 363.8993
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.