Få mere at vide
(Z)-Metominostrobin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-Metominostrobin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O3/c1-17-16(19)15(18-20-2)13-10-6-7-11-14(13)21-12-8-4-3-5-9-12/h3-11H,1-2H3,(H,17,19)/b18-15- |
| Formel vægt | 284.1161 |