missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

YU238259, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493917
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493917 50 mg
16460458 5 mg
16437776 100 mg
16427998 10 mg
16413726 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493917 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19977

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress YU238259 is an inhibitor of homology-dependent DNA repair (HDR), used for cancer research.

YU238259 is an inhibitor of homology-dependent DNA repair (HDR), used for cancer research.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale YU238259
CAS 1943733-16-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22ClN3O4S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (239.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC=C(S(NCC2=CC=C(C(NCCC3=CC=C(Cl)C=N3)=O)C=C2)(=O)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 459.95
Formel vægt 459.95
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.