Få mere at vide
Yttrium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11318627
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11318627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035743.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-92-9
Yttrium(III)chlorid anvendes som forløber for titaniumholdige keramik. Det bruges som analytisk reagens, som katalysator og i superledere. Det bruges også til fremstilling af yttriumalkylalkoxidkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-92-9
Molekylær formel Cl3Y
Molekylvægt (g/mol) 195.26
MDL nummer MFCD00011470
InChI nøgle PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn trichloroyttrium
SMIL Cl[Y](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) chloride
Smeltepunkt 721°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel YCl3
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and pyridine.
Formel vægt 195.26
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.67 g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10257381 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/11/2025 Artikelnummer035743.09, 035743.18, 035743.30
Partinummer10257382 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/11/2025 Artikelnummer035743.09, 035743.18, 035743.30
PartinummerU25L072 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/08/2025 Artikelnummer035743.09, 035743.18, 035743.30
PartinummerR02L045 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer035743.09, 035743.18, 035743.30
Partinummer10253828 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer035743.09, 035743.18, 035743.30
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Yttrium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO) >