Få mere at vide
Yttrium(III)chlorid, ultratør, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Yttrium(III)chlorid anvendes som forløber for titaniumholdige keramik. Det bruges som analytisk reagens, som katalysator og i superledere. Det bruges også til fremstilling af yttriumalkylalkoxidkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 721 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Vis mere |