Få mere at vide
Yttrium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO) Artikelnummer.: 11342258
Yttrium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11342258
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11342258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013157.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-39-5
Molekylær formel C3O9Y2
Molekylvægt (g/mol) 357.84
MDL nummer MFCD00149943
InChI nøgle QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn diyttrium(3+) tricarbonat
SMIL [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10107
Formel vægt 357.84 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10253137 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/11/2024 Artikelnummer013157.22,013157.14
Partinummer10250628 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 Artikelnummer013157.22,013157.14
PartinummerX28H015 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer013157.22,013157.14
PartinummerD16M15 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 Artikelnummer013157.22,013157.14
PartinummerK13U044 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 Artikelnummer013157.22,013157.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Yttrium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO) >