Få mere at vide
Yttrium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11352258
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352258 25 g 25g
11342258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013157.14
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38245-39-5
Molekylær formel C3O9Y2
Molekylvægt (g/mol) 357.84
MDL nummer MFCD00149943
InChI nøgle QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC navn diyttrium(3+) tricarbonat
SMIL [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) carbonate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10107
Formel vægt 357.84 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton