Få mere at vide
Yttrium(III) 2-methoxyethoxid, 5 % w/v i 2-methoxyethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398948
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398948 100 mL 100ml
11308958 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041793.AE
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115668-57-0
Molekylær formel C9H21O6Y
Molekylvægt (g/mol) 314.17
MDL nummer MFCD00156527,MFCD00156527
InChI nøgle IVXUPDRNSUCVNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxyethanolate,yttrium 3+, 2-methoxyethanolate;yttrium 3+
PubChem CID 14452922
IUPAC navn 2-methoxyethanolat; yttrium(3+)
SMIL [Y+3].COCC[O-].COCC[O-].COCC[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) 2-methoxyethoxide
Lineær formel Y(OCH2CH2OCH3)3
Mængde 100 mL
FN nummer UN1188
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 314.165
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Fysisk form Væske