Få mere at vide
Ytterbium(III) 2,4-pentandionat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302268
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302268 2 g 2g
11392258 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013159.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14284-98-1 | C15H21O6Yb | 470.37 g/mol
Ytterbium(III)-2,4-pentandionat anvendes som katalysator til fremstilling af alifatiske oligocarbonatpolyoler. Det deltager i transesterificeringsreaktioner. Det bruges til fremstilling af polyestere eller polyacrylater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-98-1
Molekylær formel C15H21O6Yb
Molekylvægt (g/mol) 470.37
MDL nummer MFCD00013508
InChI nøgle JKJCKIFLFXFUKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ytterbium-2,4-pentanedionate, ytterbium acetyl acetonate
PubChem CID 14455610
IUPAC navn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;ytterbium(3+)
SMIL [Yb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate
Farve Hvid
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (REO)
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 470.37
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Fysisk form Pulver