Få mere at vide
Gibco™ YPD bouillon
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12094108
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12094108 1 L 1000ml
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 12094108 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1374501
Edge
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
YPD bouillon
Gibco™ YPD Broth er et flydende vækstmedium, der er klar til brug, der bruges til gærkultur. Vores filter-steriliseret Gibco™ YPD Bouillon kan bruges til næsten alle forskningsapplikationer, der kræver et flydende gærdyrkningstrin, såsom proteinekspression, kloning og ekspansion.
  • Gibco™ mikrobiologiske medier
  • Praktisk klar til brug flydende format
  • 1 L størrelse
    tilgængelig YPD bouillon opskrift
    YPD Bouillon er et almindeligt anvendt gærvækstmedie til vedligeholdelse og formering af Pichia pastoris ( P. pastoris ) og Saccharomyces cerevisae ( S. cerevisae ) gærstammer.
    Formulering pr. liter:
    10 g Gærekstrakt
    20 g Bacto pepton
    20 g Dextrose (glukose)
    Klar til brug i Optimized Gibco™ Medieflasker
    Hver flaske Gibco™ YPD Broth er filtersteriliseret og klar til brug i ergonomisk form Gibco™ medieflasker med vinklede åbninger for forenklet pipettering.
    Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring 1 liter YPD bouillon, flydende; butik fra 2 til 8° C. Beskyt mod lys.
    Form Væske
    Medietype YPD
    Fremstillingsmetode Klar til brug
    Produkttype Mikrobiologiske medier
    Sterilitet Steril
    Målorganismeklasse P. pastoris, S. cerevisiae
    Endelig produkttype Flydende medium
    Produktlinje Gibco
    Mængde 1 L