Få mere at vide
Yohimbine Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472499
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16472499 1 g
1 options
Artikelnummer. 16472499 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0127
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yohimbine Hydrochloride
CAS 65-19-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27ClN2O3
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (85.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5(CC[C@H](O)[C@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H])[H].[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 390.9
Formel vægt 390.9
Procent renhed 99.53%
Grad Research
Fysisk form Powder