Få mere at vide
YO-01027, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485728
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485728 10 mg
16480196 2 mg
16428417 5 mg
16453366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485728 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13526
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress YO-01027 (Dibenzazepine;DBZ) is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 values of 2.92 and 2.64 nM for Notch and APPL cleavage, respectively.
YO-01027 (Dibenzazepine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale YO-01027
CAS 209984-56-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H23F2N3O3
Mængde 10 mg
Synonym Dibenzazepine DBZ
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (107.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(N[C@@H](C)C(N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3N(C)C1=O)=O)CC4=CC(F)=CC(F)=C4
Molekylvægt (g/mol) 463.48
Formel vægt 463.48
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death