Få mere at vide
YKL-06-061, MedChemExpress
Beskrivelse
YKL-06-061 is a potent, selective, second-generation salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50 values of 6.56 nM/1.77 nM/20.5 nM for SIK1/2/3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | YKL-06-061 |
| CAS | 2172617-15-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H37N7O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (118.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3OC)N4CCN(CC4)C)=NC=C2CN1C5=C(C=CC=C5C)C)C6CCC6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.66 |
| Formel vægt | 527.66 |
| Vis mere |