Få mere at vide
YK-4-279, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492217
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492217 50 mg
16476476 100 mg
16406088 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492217 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14507
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.
YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale YK-4-279
CAS 1037184-44-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H13Cl2NO4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (68.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=C2C(C(O)(CC(C3=CC=C(OC)C=C3)=O)C(N2)=O)=C(Cl)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 366.2
Formel vægt 366.2
Procent renhed 99.61%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death