Få mere at vide
YHO-13351 free base, MedChemExpress
Beskrivelse
YHO-13351 free base is the prodrug of YHO-13177, which is a potent and specific inhibitor of BCRP.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | YHO-13351 free base |
| CAS | 912288-64-3 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H33N3O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (206.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#C/C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)=C\C2=CC=C(N3CCC(OC(CN(CC)CC)=O)CC3)S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 483.62 |
| Formel vægt | 483.62 |
| Show More |