Få mere at vide
YHO-13177, MedChemExpress
Beskrivelse
YHO-13177 is a potent and specific inhibitor of BCRP
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | YHO-13177 |
| CAS | 912287-56-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22N2O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (89.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#C/C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)=C\C2=CC=C(N3CCC(O)CC3)S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.47 |
| Formel vægt | 370.47 |
| Vis mere |