Få mere at vide
Tocris Bioscience™ YE 120
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095632
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18095632 50 mg
18075402 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18095632 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4457/50
GPR35 agonist
GPR35 agonist (EC50 = 32 nM in DMR assays). Also displays partial agonist activity in a β-arrestin translocation assay (EC50 = 10.2 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 383124-82-1
Molekylær formel C16H9Cl2N3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale YE 120
Mængde 50 mg
Formel vægt 330.17
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 330.168