CAS RN 383124-82-1
IUPAC Navn:
2-[3-cyano-5-(3,4-dichlorophenyl)-4,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-2-ylidene]propanedinitrile
Synonymer:
2-[3-cyano-5-(3,4-dichlorophenyl)-4,5-dimethylfuran-2-ylidene]propanedinitrile
Molekylvægt (g/mol):
330.17
Molekylformel:
C16H9Cl2N3O
InChi Key:
RSWZFAPYKOARNG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1=C(C#N)C(OC1(C)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1)=C(C#N)C#N