missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ YE 120

Artikelnummer. 18075402
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18075402 10 mg
18095632 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18075402 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4457/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

GPR35 agonist

GPR35 agonist (EC50 = 32 nM in DMR assays). Also displays partial agonist activity in a β-arrestin translocation assay (EC50 = 10.2 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 383124-82-1
Molekylær formel C16H9Cl2N3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale YE 120
Mængde 10 mg
Formel vægt 330.17
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 330.168
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.