Få mere at vide
STEMCELL Technologies Y-27632 (Dihydrochloride)
Mængde:
1 mg
5 mg
50 mg
5 x 10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
50mg
5mg
Beskrivelse
- Y-27632 is a cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase (ROCK)
- Y-27632 inhibits both ROCK1 (Ki = 220 nM) and ROCK2 (Ki = 300 nM) by competing with ATP for binding to the catalytic site
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 129830-38-2 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C14H21N3O · 2HCl |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
STEMCELL Technologies Y-27632 (Dihydrochloride)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion