Få mere at vide
STEMCELL Technologies Y-27632 (Dihydrochloride)
Beskrivelse
- Y-27632 is a cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase (ROCK)
- Y-27632 inhibits both ROCK1 (Ki = 220 nM) and ROCK2 (Ki = 300 nM) by competing with ATP for binding to the catalytic site
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 129830-38-2 |
| Mængde | 5 x 10 mg |
| Molekylær formel | C14H21N3O · 2HCl |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Y-27632 (Dihydrochloride)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-[(1R)-1-aminoethyl]-N-pyridin-4-ylcyclohexane-1-carboxamide;dihydrochloride