Få mere at vide
Y-26763, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483248 10 mg
16445977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16483248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101069
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Y-26763 is a K+ channel opener and active metabolite of Y-27152. Y-26763 is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel activator.
Y-26763 is a K+ channel opener and active metabolite of Y-27152. Y-26763 is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Y-26763
CAS 127408-31-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H16N2O4
Mængde 10 mg
SMIL CC(N([C@H]1[C@H](O)C(C)(C)OC2=CC=C(C#N)C=C12)O)=O
Molekylvægt (g/mol) 276.29
Formel vægt 276.29
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation