missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Xylobiose, TRC

Artikelnummer. 30456230
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456230 10 mg
30451646 5 mg
30452177 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX75040010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6860-47-5
Molekylær formel C10H18O9
Molekylvægt (g/mol) 282.24
Synonym 1,4-beta-Xylobiose, 4-O-beta-D-Xylopyranosyl-D-xylose
IUPAC navn (2R,3R,4R)-2,3,5-trihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxypentanal
SMIL OC[C@@H](O[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Xylobiose
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O9/c11-1-4(13)7(15)6(2-12)19-10-9(17)8(16)5(14)3-18-10/h1,4-10,12-17H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10-/m0/s1
Formel vægt 282.0951
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.