CAS RN 6860-47-5
IUPAC Navn:
(2R,3R,4R)-2,3,5-trihydroxy-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}pentanal
Synonymer:
xylobiose
Molekylvægt (g/mol):
282.25
Molekylformel:
C10H18O9
InChi Key:
SQNRKWHRVIAKLP-RSZZQXBVSA-N
SMILES:
OC[C@@H](O[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
Xylobiose, TRC
CAS: 6860-47-5 Molekylær formel: C10H18O9 Molekylvægt (g/mol): 282.24 Synonym: 1,4-beta-Xylobiose,4-O-beta-D-Xylopyranosyl-D-xylose IUPAC navn: (2R,3R,4R)-2,3,5-trihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxypentanal SMIL: OC[C@@H](O[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O