Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylitol, 99% Artikelnummer.: 11408786
Thermo Scientific Chemicals Xylitol, 99%
Artikelnummer. p-7023417
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11408786
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16944.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Det anvendes som et polyolsubstrat for xylitol og sorbitoldehydrogenaser og sorbitoldehydrogenase afledt af xylose. Det anvendes som sødemiddel og fugtighedsbevarende og hudplejende middel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et polyolsubstrat for xylitol og sorbitoldehydrogenaser og sorbitoldehydrogenase afledt af xylose. Det anvendes som sødemiddel og fugtighedsbevarende og hudplejende middel i kosmetikindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), abs methanol (6 g/100 ml), abs ethanol (1,2 g/100 ml), alkohol (meget lidt) og pyridin. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-99-0
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00064291,MFCD00064292
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
SMIL OCC(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylitol
Smeltepunkt 92°C to 96°C
Tæthed 1.515 g/mL
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
Beilstein 1720523
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,10085
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml),abs methanol (6g/100ml),abs ethanol (1.2g/100ml),alcohol (very slightly),and pyridine. Insoluble in ether.
IUPAC navn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10248851 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2023 ArtikelnummerA16944.22,A16944.36
Partinummer10240868 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/05/2022 ArtikelnummerA16944.22,A16944.36
Partinummer10237872 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 ArtikelnummerA16944.22,A16944.36
Partinummer10129840 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerA16944.22,A16944.36
Partinummer10198081 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerA16944.22,A16944.36
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Xylitol, 99% >