Få mere at vide
Xylitol, 99+%
Artikelnummer. 10276610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10276610 100 g Plastflaske 100g
10055663 25 g Plastflaske 25g
10371514 500 g Plastflaske 500g
10743455 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10276610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225981000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-99-0
Molekylær formel C5H12O5
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00064291,MFCD00064292
InChI nøgle HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC navn (2S,4R)-pentan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL OCC(O)C(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylitol
Navn note 99+%
Smeltepunkt 92.0°C to 96.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 215.0°C to 217.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 2% max. Other polyols (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Mængde 100 g
Beilstein 01, 531
Merck Index 15, 10283
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in pyridine,less soluble in alcohols
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver