Få mere at vide
m-Tolylacetat, 97%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tetrazolium-derivat nyttigt i cancerforskning. XTT-natriumsalt bruges sammen med phenazin-methosulfat til at screene humane cancercellelinjer. Det bruges også til at studere svampecelleskader. Det er involveret i at teste antimikrob
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XTT sodium salt |
| CAS | 111072-31-2 |
| Farve | Gul |
| Molekylær formel | C22H16N7NaO13S2 |
| MDL nummer | MFCD00083517 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | xtt |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varmt vand ved 2; 5 mg/ml; Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid, dimethylformamid og fosfatbufferet saltvand; ved pH =7;2. |
| InChI nøgle | JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].COC1=C(C=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)N1N=C(N=[N+]1C1=C(OC)C=C(C(=C1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)NC1=CC=CC=C1 |
| Vis mere |