Få mere at vide
XRK3F2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484728
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484728 10 mg -
16447447 5 mg -
16441017 50 mg 50mg
16405556 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484728 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112904
MedChemExpress XRK3F2 is an inhibitor of p62 (Sequestosome-1)-ZZ/ domain.
XRK3F2 is an inhibitor of p62 (Sequestosome-1)-ZZ/ domain.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale XRK3F2
CAS 2375193-43-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H24ClF2NO3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (344.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.91 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C=C1)=CC=C1COC2=C(OCC3=CC=C(F)C=C3)C=C(CNCCO)C=C2.Cl
Molekylvægt (g/mol) 435.89
Formel vægt 435.89
Procent renhed 98.85%
Grad Research
Fysisk form Solid