Få mere at vide
XMU-MP-1, MedChemExpress
Beskrivelse
XMU-MP-1 is a reversible and selective MST1/2 inhibitor with IC50s of 71.1 and 38.1 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XMU-MP-1 |
| CAS | 2061980-01-4 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H16N6O3S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 8 mg/mL (19.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(NC2=NC=C(C(N(C)C3=C4SC=C3)=N2)N(C)C4=O)C=C1)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.48 |
| Formel vægt | 416.48 |
| Vis mere |