Få mere at vide
XMD8-87, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486946 100 mg 100mg
16479387 5 mg -
16443496 25 mg -
16436848 10 mg -
16432917 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15811
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress XMD8-87 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 38 and 113 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
XMD8-87 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 38 and 113 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale XMD8-87
CAS 1234480-46-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H27N7O2
Mængde 100 mg
Synonym ACK1-B19
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (58.36 mM)
SMIL O=C1C2=CC=CC=C2N(C)C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3N1
Molekylvægt (g/mol) 445.52
Formel vægt 445.52
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease