Få mere at vide
XMD17-109, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422817
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16422817 50 mg -
16409287 5 mg -
16406738 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16422817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15665
MedChemExpress XMD17-109 is a novel, specific ERK-5 inhibitor, with an IC50 of 162 nM.
XMD17-109 is a novel, specific ERK-5 inhibitor, with an IC50 of 162 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale XMD17-109
CAS 1435488-37-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H46N8O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.54 mM)
SMIL O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3CCCC3)C4=NC(NC5=C(OCC)C=C(C(N6CCC(N7CCN(C)CC7)CC6)=O)C=C5)=NC=C4N1C
Molekylvægt (g/mol) 638.8
Formel vægt 638.8
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease