Få mere at vide
XL041, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470959
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470959 1 mg
16464746 100 mg
16460057 50 mg
16443668 10 mg
16416407 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16470959 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101973
MedChemExpress XL041 (BMS-852927) is an LXRβ-selective agonist.
XL041 (BMS-852927) is an LXRβ-selective agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale XL041
CAS 1256918-39-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H28Cl2F2N2O4S
Mængde 1 mg
Synonym BMS-852927
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (164.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C)(C)C1=CN(C2=CC=C(C3=CC(S(=O)(C)=O)=C(CO)C(F)=C3)C=C2F)C(C(C)(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C)=N1
Molekylvægt (g/mol) 609.51
Formel vægt 609.51
Procent renhed 99.44%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation