Få mere at vide
XEN907, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460448
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16460448 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16460448 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19958
MedChemExpress XEN907 is a potent and spirooxindole blocker of NaV1.7, with an IC50 of 3 nM. XEN907 also inhibits CYP3A4 in a recombinant human enzyme assay. XEN907 can be used for the research of pain.
XEN907 is a potent and spirooxindole blocker of NaV1.7, with an IC50 of 3 nM. XEN907 also inhibits CYP3A4 in a recombinant human enzyme assay. XEN907 can be used for the research of pain.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale XEN907
CAS 912656-34-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21NO4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (284.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C12COC3=C1C=C(OCO4)C4=C3)N(CCCCC)C5=C2C=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 351.4
Formel vægt 351.4
Procent renhed 98.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation