Få mere at vide
XEN723, MedChemExpress
Beskrivelse
XEN723 is a novel and potent thiazolylimidazolidinone inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase (SCD1) with IC50s of 45 and 524 nM in mouse and HepG2 cell, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XEN723 |
| CAS | 1072803-08-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H20FN5O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (235.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)N=C(N2CCN(CC3=CC=C(F)C=C3)C2=O)S1)NCC4=CC=CN=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.48 |
| Formel vægt | 425.48 |
| Vis mere |