Få mere at vide
X-376, MedChemExpress
Beskrivelse
X-376 is a potent and highly specific ALK tyrosine kinase inhibitor (TKI) (IC50=0.61 nM). X-376 is a less potent inhibitor of MET (IC50=0.69 nM). X-376 displays potent anti-tumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | X-376 |
| CAS | 1365267-27-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H25Cl2FN6O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (182.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=NN=C(N)C(O[C@@H](C2=C(Cl)C=CC(F)=C2Cl)C)=C1)NC3=CC=C(C(N4CCN(C)CC4)=O)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 547.41 |
| Formel vægt | 547.41 |
| Vis mere |