Få mere at vide
WZB117, MedChemExpress
Beskrivelse
WZB117 is a glucose transporter 1 (Glut1) inhibitor, which downregulates glycolysis, induces cell-cycle arrest, and inhibits cancer cell growth in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WZB117 |
| CAS | 1223397-11-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H13FO6 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (407.27 mM) |
| SMIL | OC1=CC=CC(C(OC2=CC=CC(F)=C2OC(C3=CC(O)=CC=C3)=O)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.31 |
| Formel vægt | 368.31 |
| Vis mere |