Få mere at vide
WZ4141R, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450989
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16450989 1 mg -
16446497 5 mg -
16424836 100 mg -
16410157 50 mg 50mg
16403778 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16450989 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress WZ4141R is an intermediate in the synthesis of compounds.
WZ4141R is an intermediate in the synthesis of compounds.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WZ4141R
CAS 2319589-98-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15N3O2
Mængde 1 mg
SMIL O=C(CC)NC1=CC(OC2=C3C(NC=C3)=NC=C2)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 281.31
Formel vægt 281.31
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid