Få mere at vide
WZ4141, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493768
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493768 10 mg 10mg
16440989 1 mg -
16436497 5 mg 5mg
16414836 100 mg -
16400157 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493768 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress WZ4141 is an intermediate in the synthesis of compounds.
WZ4141 is an intermediate in the synthesis of compounds.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WZ4141
CAS 1222776-76-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13N3O2
Mængde 10 mg
SMIL O=C(C=C)NC1=CC(OC2=C3C(NC=C3)=NC=C2)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 279.29
Formel vægt 279.29
Procent renhed 95.82%
Grad Research
Fysisk form Solid