Få mere at vide
WZ4003, MedChemExpress
Beskrivelse
WZ4003 is the first potent and highly specific NUAK kinase inhibitor with IC50 of 20 nM/100 nM for NUAK1 (ARK5)/NUAK2, without significant inhibition on other 139 kinases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WZ4003 |
| CAS | 1214265-58-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H29ClN6O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (67.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC(OC2=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2Cl)=C1)CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 496.99 |
| Formel vægt | 496.99 |
| Vis mere |