Få mere at vide
WZ4002, MedChemExpress
Beskrivelse
WZ4002 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 2, 8, 3 and 2 nM for EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRE746_A750 and EGFRE746_A750/T790M, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WZ4002 |
| CAS | 1213269-23-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H27ClN6O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.03 mM) |
| SMIL | COC1=C(C=CC(N2CCN(CC2)C)=C1)NC3=NC=C(C(OC4=CC(NC(C=C)=O)=CC=C4)=N3)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.97 |
| Formel vægt | 494.97 |
| Vis mere |