Få mere at vide
WZ-3146, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447657
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16447657 5 mg -
16421157 50 mg -
16414908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16447657 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12001
MedChemExpress WZ3146 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 2, 2, 5, 14 and 66 nM for EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRE746_A750, EGFRE746_A750/T790M and EGFR, respectively.
WZ3146 is a mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WZ-3146
CAS 1214265-56-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H25ClN6O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (134.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CN1CCN(C2=CC=C(C=C2)NC3=NC=C(C(OC4=CC(NC(C=C)=O)=CC=C4)=N3)Cl)CC1
Molekylvægt (g/mol) 464.95
Formel vægt 464.95
Procent renhed 99.11%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease