Få mere at vide
WS6, MedChemExpress
Beskrivelse
WS6 is a novel small molecule that promotes β cell proliferation in rodent and human primary islets with EC50 of 0.28 uM(R7T1 cell viability).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WS6 |
| CAS | 1421227-53-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H31F3N6O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.87 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(CN2CCN(C)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)CC3=CC=C(OC4=NC=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 568.59 |
| Formel vægt | 568.59 |
| Vis mere |