Få mere at vide
WS-12, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426917
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16426917 5 mg 5mg
16454198 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16426917 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108449
MedChemExpress WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WS-12
CAS 68489-09-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H27NO2
Mængde 5 mg
Synonym AR-15512 AVX-012
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (69.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)NC2=CC=C(OC)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 289.41
Formel vægt 289.41
Procent renhed 99.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death