Få mere at vide
WM-8014, MedChemExpress
Beskrivelse
WM-8014 is an inhibitor of MOZ, a member of histone acetyltransferases, with an IC50 of 55 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WM-8014 |
| CAS | 2055397-18-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H17FN2O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (650.33 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C)=C1F)NNS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.42 |
| Formel vægt | 384.42 |
| Vis mere |