Få mere at vide
Gibco™ Williams' E Medium, ingen phenolrød
Artikelnummer. 10137414 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10137414 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10137414 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1217601
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
William's E Medium blev oprindeligt udviklet af Williams og Gunn som reduceret serum-suppleret medium til langtidscellekulturer af voksne rotteleverepitelceller. Gibco™ William's E Medium kan også bruges til dyrkning af hepatocytceller af forskellige arter, såsom mennesker afledt HepaRG™ celler.
Williams' E Medium blev oprindeligt udviklet af Williams og Gunn som et reduceret serumsupplementeret medium til langvarige cellekulturer af voksne rotteleverepitelceller. Gibco Williams E-medium kan også bruges til at dyrke primære hepatocytceller af forskellige arter samt humanafledte HepaRG celler.
Denne William's E Medium er modificeret som følger:
Uden: Phenol Red, L-glutamin, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco Williams E-medium er en modificering af tidligere medier, der er beriget med aminosyrer og fordobler glukosen. Williams E Medium indeholder unikke ingredienser, herunder zink, jern, mangan, ikke-essentielle aminosyrer, reduktionsmidlet glutathion og lipidet methyllinoleat.
Williams E Medium indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver Williams E Medium tilskud, ofte med 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS). Williams E-medium bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et CO2-miljø på 5-10% for at opretholde fysiologisk pH.
cGMP-produktion
For kontinuitet i forsyningskæden producerer Gibco vi Waymouth's Medium på to separate faciliteter i Grand Island, NY og Skotland, Storbritannien. Begge steder er i overensstemmelse med cGMP-produktionskravene og certificeret efter 13485-standarden ISO .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Serumfri, Proteinfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype William's E Medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Koncentrationsforhold 1 :1
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur