Beskrivelse
William's E Medium blev oprindeligt udviklet af Williams og Gunn som reduceret serum-suppleret medium til langtidscellekulturer af voksne rotteleverepitelceller. Gibco™ William's E Medium kan også bruges til dyrkning af hepatocytceller af forskellige arter, såsom mennesker afledt HepaRG™ celler.
Dette William's E Medium er modificeret som følger:
- Med: Phenol Rød
- Uden: L-glutamin, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ William's E Medium er en modifikation af tidligere medier, der er blevet beriget med aminosyrer og fordoblet glukosen. William's E Medium indeholder unikke ingredienser, herunder zink, jern, mangan, ikke-essentielle aminosyrer, reduktionsmidlet glutathion og lipidet methyllinoleat.
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ William's E Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ William's E Medium-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12551-032). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
William's E Medium indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver William's E Medium tilskud, almindeligvis med 5-10 % føtalt bovint serum (FBS). William's E Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Serumfri, Proteinfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | William's E Medium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES |
| Til brug med (applikation) | Hepatocytter og levermodeller, pattedyrcellekultur, farma og biofarma, primær cellekultur |
| Mængde | 500 ml |
| Vis mere |